AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
45×60 mm, 0,13 - 0,16 mm
Codice catalogo HECH92099001280
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Rectangular cover glasses
Codice catalogo HECH92099001280
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
45×60 mm, 0,13 - 0,16 mm
Price
SFr. 359.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cover glass D 263® M made of borosilicate glass.
  • Free from colour distortion and highly transparent
  • Excellent quality, low levels of inclusions, striae, bubbles and streaks
  • High spectral transmission, excellent flatness, optimum resistance to chemicals
Certifications: ISO 8255
Specifiche
  • L×B:
    45×60 mm
  • Seq:
    014
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..