Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, non wrapped
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ausführung:non wrapped
- Kapazität:30 ml
- Höhe:92,5 mm
- Seq:01
- Ø Hals:30,8 mm