Filternutsche
125 ml, 60 mm, 4
Katalognr. LENZ07195440
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Platte Ø:60 mm
- Porosität:4
- Kapazität:125 ml
- Seq:12