Filternutsche
500 ml, 95 mm, 3
Katalognr. LENZ07195358
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Platte Ø:95 mm
- Porosität:3
- Kapazität:500 ml
- Seq:15