AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche
Filternutsche
75 ml, 45 mm, 3
Catalog # LENZ07195334
Supplier:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Catalog # LENZ07195334
Supplier:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
75 ml, 45 mm, 3
Price
SFr. 54.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Documents
Specifications
  • Platte Ø:
    45 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    75 ml
  • Seq:
    07