Transferpipetten, Fine Tip
Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, +, Bulk
Katalognr. ALPCLW4070
Anbieter: Alpha Laboratories
Direkt zu
Product Details & Documents
Nicht toxisches, lebensmitteltaugliches LDPE.
- Für sorgfältige Kontrolle und Übertragung von kleinen Volumina
- Ideal für die Entfernung von Überstandsmedien, Objektträgervorbereitung und Gelbeladung
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Bulk
- Steril:+
- Kapazität:3,3 ml
- Bezeichnung:Fine tip
- Länge:147 mm
- Seq:11
- Tropfen-Volumen:18 µl
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..