Verschlüsse für Headspace-Vials
PTFE-beschichtete Silikonkappe/Feder, unmontiert
Codice catalogo PERCB0104241
Nome del fornitore: PerkinElmer
Vai a
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
- Bezeichnung:PTFE-beschichtete Silikonkappe/Feder, unmontiert
- Seq:02