Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4-Brombenzonitril ≥98% | Avantor

4-Brombenzonitril ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. A10914.18
Giftig
Reizend
4-Brombenzonitril ≥98%
Katalognr. A10914.18
CAS Nummer:  623-00-7
4-Brombenzonitril ≥98%
4-Brombenzonitril ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g

CAS Nummer:  623-00-7
Preis
SFr. 289.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811

Synonyme:  p-Bromobenzonitrile
  • CAS Nummer:623-00-7
  • Formel:C₇H₄BrN
  • MDL-Nummer:MFCD00001811
  • Molekulargewicht:182.02 g/mol
  • Siedepunkt:235…237 °C
  • Schmelzender Platingehalt:111…114 °C
  • Dichte:1,562
  • Blitz Pt:130 °C (266 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-764-9
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g

Technische Daten