Hose connectors
, , 8,8 mm, 6,0 mm, 51 mm, , GL 14
BOHLD586-14
Diese Anschlüsse sind speziell für einen höheren Durchfluss ausgelegt. Anschlüsse aus PP, mit elastischer Dichtlippe, FPM-O-Ring und Mutter aus PBTP.
- Als gerade oder gebogene Ausführung erhältlich
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Temperatur bis zu 250 °C
- Lieferung mit passender PBTP-Kappe
:
:
- Ext.Ø:8,8 mm
- Ø int.:6,0 mm
- Gewinde:GL 14
- Länge:51 mm