Hose connectors
, , 16,0 mm, 10,0 mm, 68 mm, , GL 25
Katalognr. BOHLD585-25
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Anschlüsse sind speziell für einen höheren Durchfluss ausgelegt. Anschlüsse aus PP, mit elastischer Dichtlippe, FPM-O-Ring und Mutter aus PBTP.
- Als gerade oder gebogene Ausführung erhältlich
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Temperatur bis zu 250 °C
- Lieferung mit passender PBTP-Kappe
Certifications:
Delivery information:
Technische Daten
- Ext.Ø:16,0 mm
- Ø int.:10,0 mm
- Gewinde:GL 25
- Länge:68 mm