Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauch | Avantor

Schlauch

Abfallschlauch, 0,8 mm, 0,15 m
Katalognr. HEWLG2258-87310
Schlauch
Katalognr. HEWLG2258-87310
Schlauch
Schlauch

Abfallschlauch, 0,8 mm, 0,15 m

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Bestellinformationen:

Technische Daten
  • Ø int.:
    0,8 mm
  • Bezeichnung:
    Abfallschlauch
  • Länge:
    0,15 m
  • Seq:
    09
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL0100-2410
    Verbindung, PEEK, für Schläuche mit 1/8" A.Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9948
    Fittingschrauben, Edelstahl 10-32, 4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9950
    Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-Schläuche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9976
    Klemmen und Mikroklemmen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWLG1313-43216
    Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..