Standard pH electrodes
pH electrode, GE 101, 2 - 11, 0...60 °C, 3 mol/l KCl, refillable, 2× ceramic, 6×120 mm, 1 m cable with Cinch plug, Foods, suspensions, ground survey
Katalognr. GRSG600690
Anbieter: Greisinger
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anschluss:1 m cable with Cinch plug
- Ø×L:6×120 mm
- Für:Foods, suspensions, ground survey
- Typ:GE 101
- Bezeichnung:pH electrode
- Seq:01
- Membran:2× ceramic
- Elektrolyt:3 mol/l KCl, refillable
- Temperatur:0...60 °C
- pH:2 - 11
- Cat. No.:GRSG600690
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GRSG601382Adapter for the plug-in of electrodes with BNC-plugs to devices with Cinch-socketsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST