Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
α-Linolensäure | Avantor

α-Linolensäure

Glass bottle for solids, 50 mg
Katalognr. CAYM90210-50
Anbieter:   Cayman Chemical
α-Linolensäure
Katalognr. CAYM90210-50
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  463-40-1
α-Linolensäure

Glass bottle for solids, 50 mg

CAS Nummer:  463-40-1
Preis
SFr. 47.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
  • CAS Nummer:463-40-1
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00065720
  • Molekulargewicht:278.44 g/mol
  • Merck-Index:12,05530
  • Siedepunkt:443 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–9,5 °C
  • Dichte:0,9141 g/cm³ (18 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-334-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 mg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.