AuftragsverfolgungKontakt
α-Linolensäure
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalognr. CAYM90210-250
Anbieter:   Cayman Chemical
α-Linolensäure
Katalognr. CAYM90210-250
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  463-40-1
α-Linolensäure
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS Nummer:  463-40-1
Preis
104.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
  • CAS Nummer:463-40-1
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00065720
  • Molekulargewicht:278.44 g/mol
  • Merck-Index:12,05530
  • Siedepunkt:443 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–9,5 °C
  • Dichte:0,9141 g/cm³ (18 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-334-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 mg
Technische Daten