Estradiol
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. CAYM10006315-500
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: beta-Estradiol, 17β-Estradiol
- CAS Nummer:50-28-2
- Formel:C₁₈H₂₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00003693
- Molekulargewicht:272.39 g/mol
- EINECS:200-023-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg