AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, disposable, without rim
160 mm, 16 mm, 0,5 mm
Katalognr. HECH42769051
Test tubes, disposable, without rim
Katalognr. HECH42769051
Test tubes, disposable, without rim
Test tubes, disposable, without rim
160 mm, 16 mm, 0,5 mm
Preis
SFr. 18.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Glas, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Wandstärke:
    0,5 mm
  • Länge:
    160 mm