AuftragsverfolgungKontakt
VERAL bottles, with thread | Avantor
VERAL bottles, with thread
100 ml, 48 mm, 95 mm
Katalognr. MUEL14.060.02
Anbieter:   MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
Katalognr. MUEL14.060.02
Anbieter:  MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
VERAL bottles, with thread
100 ml, 48 mm, 95 mm
Preis
SFr. 103.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 108 ST
Product Details & Documents
PET, amber.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Ordering information: Screw caps must be ordered separately.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    48 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    95 mm
  • Seq:
    02