PCR-Platten mit Rand
96, Vollrand, Klar
Catalog # 211-3375
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP. Diese dünnwandigen PCR-Platten eignen sich sowohl für Robotersysteme als auch für automatisierte Pipettiersysteme.
- Jede Vertiefung der 96-Well-Platte verfügt über ein Fassungsvermögen von 100 µl, während die 384-Well-Platte ein Fassungsvermögen von 40 µl pro Vertiefung aufweist. Geeignet für Reaktionsvolumen von 2 bis 30 µl
- Bereich für Barcodekennzeichnung oder Beschriftung auf jeder Seite und oben
- Alphanumerische Gitterteilung zur einfachen Identifizierung der Proben
- Bessere Abdichtung durch flache Oberfläche
Packaging: Manipulationssichere, wiederverschließbare Beutel mit je 10 Platten.
Specifications
- Anz. Wells:96
- Standring:Vollrand
- Farbe der Wells:Klar