PCR-Platten mit Rand
384, Vollrand, Klar
Katalognr. 211-3394
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP. Diese dünnwandigen PCR-Platten eignen sich sowohl für Robotersysteme als auch für automatisierte Pipettiersysteme.
- Jede Vertiefung der 96-Well-Platte verfügt über ein Fassungsvermögen von 100 µl, während die 384-Well-Platte ein Fassungsvermögen von 40 µl pro Vertiefung aufweist. Geeignet für Reaktionsvolumen von 2 bis 30 µl
- Bereich für Barcodekennzeichnung oder Beschriftung auf jeder Seite und oben
- Alphanumerische Gitterteilung zur einfachen Identifizierung der Proben
- Bessere Abdichtung durch flache Oberfläche
Verpackung: Manipulationssichere, wiederverschließbare Beutel mit je 10 Platten.
Technische Daten
- Anz. Wells:384
- Standring:Vollrand
- Farbe der Wells:Klar
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..