PCR-Platten
24, Ohne Rand, Gelb
Katalognr. 211-3397
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP. Dünnwandige PCR-Platten, kompatibel mit 0,2-ml-Thermocyclern. Die Gefäße weisen eine glatte Innenseite auf, und die inerte Oberfläche verhindert die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren.
- Alphanumerische Gitterteilung zur besseren Identifizierung
- Flexible Platte zur besseren Anpassung der Gefäße an den Thermocycler-Block
- Größere Platten können einfach in Abschnitte mit 24, 32 oder 48 Gefäßen geschnitten werden, aber für höheren Komfort sind auch vorgestanzte Platten mit 48 Gefäßen (6×8) und 24 Gefäßen (3×8) erhältlich
- Eine abgeschnittene Ecke am rechten Plattenboden erleichtert die Ausrichtung
- Als frei von RNase, DNase und DNA zertifiziert
Packaging: Manipulationssichere, wiederverschließbare Beutel mit je 10 Platten.
Technische Daten
- Anz. Wells:24
- Standring:Ohne Rand
- Farbe der Wells:Gelb