AuftragsverfolgungKontakt
Ring stand for viscosity flow cups | Avantor
Ring stand for viscosity flow cups
Ringstativ für Fließbecher
Katalognr. SIMEVF2062
Anbieter:   Industrial Physics
Ring stand for viscosity flow cups
Katalognr. SIMEVF2062
Anbieter:  Industrial Physics
Ring stand for viscosity flow cups
Ring stand for viscosity flow cups
Ringstativ für Fließbecher
Preis
106.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Galvanised steel simple ring stand suitable for DIN, ISO and ASTM viscosity flow cups.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ringstativ für Fließbecher
  • Seq:
    02