Roboterspitzen für Tecan®
907-261, 100 µl, +, -, Transparent, 10 Racks mit je 96 Stück
Codice catalogo 732-1528
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
- PP, klar oder schwarz
- Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
- Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
- Spitzen mit weiter Öffnung: Ideal für Anwendungen mit viskosen Proben
Informazioni per l'ordine: In Boxen zu je 10 oder 50 Racks (Econopak) erhältlich.
Specifiche
- Verpackt:10 Racks mit je 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:100 µl
- Spitzentyp:907-261
- Spitzenfarbe:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:732-1528
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung