VWR®, Abfallbehälter
Lager- und Spenderbox, 1 Fach, Blau, 115×155×170 mm
Catalog # 631-0720
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Acryl.
Praktische, platzsparende Behälter sind ergonomisch gestaltet und verfügen über große, abgewinkelte Öffnungen, um die Entnahme von Gegenständen zu erleichtern. Die Behälter verfügen über rutschfeste Gummifüße für zusätzliche Stabilität auf der Werkbank sowie vorgebohrte Löcher zur Wandmontage (Montagematerial im Lieferumfang enthalten).
- Der Deckel lässt sich in die Verriegelungsposition zurückklappen und bleibt für wiederholten Gebrauch geöffnet
- Der Deckel verfügt über eine übergroße Lippe, die einen einfachen Zugriff auch mit Handschuhen ermöglicht.
- Der grüne Behälter wird mit einem herausnehmbaren Trenneinsatz geliefert, um die Innenausstattung individuell gestalten zu können (ein oder zwei Fächer).
:
:
:
:
:
Documents
631-0720
Images 360
Specifications
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Lager- und Spenderbox, 1 Fach
- B×T×H:115×155×170 mm