VWR®, Objektträgerhalter
Objektträgerhalter, Weiß, PE, 178×299×19 mm, 78
Katalognr. 631-0719
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Stabiler Objektträgerhalter für die Trocknung und Reinigung.
Colour: White
Dokumente
VWR® Collection Selection Catalogue
Produktliteratur
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:78
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Objektträgerhalter
- Material:PE
- B×T×H:178×299×19 mm