AuftragsverfolgungKontakt
Filtersätze | Avantor
Filtersätze
Filtersatz 25, Anregung TBP 400+495+570, Strahlteiler TFT 410+505+585, Emission TBP 460+530+625
Katalognr. ZEIS4880250000000
Anbieter:   ZEISS
Filtersätze
Katalognr. ZEIS4880250000000
Anbieter:  ZEISS
Filtersätze
Filtersatz 25, Anregung TBP 400+495+570, Strahlteiler TFT 410+505+585, Emission TBP 460+530+625
Preis
SFr. 3’398.15
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Filtersatz 25, Anregung TBP 400+495+570, Strahlteiler TFT 410+505+585, Emission TBP 460+530+625
  • Seq:
    06