Trypsinierungskolben
2000 ml
Catalog # WITG5.507.306
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Trypsinierungskolben, graduiert, konzipiert für die Umwandlung von Gewebefragmenten und Homogenaten in Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindeproteinen. Rillen im Kolben verbessern kräftiges Rühren.
Specifications
- Kapazität:2000 ml
- Seq:04