Präzisionsfühler für 735
Hochpräziser PT100-Eintauchfühler mit Zertifikat, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
Katalognr. 620-0216
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−40…+300 °C
- Bezeichnung:Hochpräziser PT100-Eintauchfühler mit Zertifikat
- Genauigkeit:±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) - Ø×L:4×295 mm