pH-Sonden
Universal pH-Sonde, Kunststoff, für testo 206 pH3, mit Temperaturfühler, 0 - 14, 0...80 °C, Gel, 12×120 mm, Allzweck
Catalog # TEST0650.2064
Supplier: Testo
Jump to:
Specifications
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Allzweck
- Bezeichnung:Universal pH-Sonde, Kunststoff, für testo 206 pH3, mit Temperaturfühler
- Seq:04
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:0...80 °C
- pH:0 - 14