pH-Sonden
Universal pH-Sonde, Kunststoff, für testo 206 pH3, ohne Temperaturfühler, 0 - 14, - °C, Gel, 12×120 mm, Allzweck
Katalognr. TEST0650.2063
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Allzweck
- Bezeichnung:Universal pH-Sonde, Kunststoff, für testo 206 pH3, ohne Temperaturfühler
- Seq:05
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:- °C
- pH:0 - 14