pH-Sonden
Ersatz-pH-Fühler für testo 206 pH2, mit NTC, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe, 0 - 14, 0...60 °C, Gel, 11×35 mm, Halbfeste Substanzen
Catalog # TEST0650.2062
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø×L:11×35 mm
- Für:Halbfeste Substanzen
- Bezeichnung:Ersatz-pH-Fühler für testo 206 pH2, mit NTC, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe
- Seq:03
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:0...60 °C
- pH:0 - 14