Cäsiumcarbonat
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE86852479-100G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:534-17-8
- Formel:Cs₂CO₃
- MDL-Nummer:MFCD00010957
- Molekulargewicht:325.82 g/mol
- Merck-Index:13,02020
- Schmelzender Platingehalt:610 °C
- Dichte:4,24 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:208-591-9
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



