AuftragsverfolgungKontakt
Cäsiumcarbonat | Avantor
Cäsiumcarbonat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. MOLE86852479-1KG
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Cäsiumcarbonat
Katalognr. MOLE86852479-1KG
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  534-17-8
Cäsiumcarbonat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  534-17-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:534-17-8
  • Formel:Cs₂CO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00010957
  • Molekulargewicht:325.82 g/mol
  • Merck-Index:13,02020
  • Schmelzender Platingehalt:610 °C
  • Dichte:4,24 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-591-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg