AuftragsverfolgungKontakt
L-Threonin
L-Threonin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # MOLE29578582-100G
Marketsource
Supplier:   Molekula
L-Threonin
Catalog # MOLE29578582-100G
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  72-19-5
L-Threonin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  72-19-5
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
  • CAS Number:72-19-5
  • Formula:C₄H₉NO₃
  • MDL Number:MFCD00064270
  • Molecular Weight:119.12 g/mol
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-774-1
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g