AuftragsverfolgungKontakt
Thymolphthalein
Glass bottle for solids, 100 g
  MOLE40922033-100G
Marketsource
 :   Molekula
Thymolphthalein
  MOLE40922033-100G
 :  Molekula
Marketsource
 :  125-20-2
Thymolphthalein
Glass bottle for solids, 100 g
 :  125-20-2
1 * 100 g
 :  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  •  :125-20-2
  •  :C₂₈H₃₀O₄
  •  :MFCD00005909
  •  :430.54 g/mol
  •  :12,09542
  •  :253 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-729-7
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g