AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
  MOLE19010543-100G
Marketsource
 :   Molekula
Natriumpyruvat
  MOLE19010543-100G
 :  Molekula
Marketsource
 :  113-24-6
Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
 :  113-24-6
1 * 100 g
 :  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  •  :113-24-6
  •  :CH₃COCOONa
  •  :MFCD00002586
  •  :110.04 g/mol
  •  :220…230 °C
  •  :1,718 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-024-4
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g