Imidazol
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. MOLE21611083-500G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS Nummer:288-32-4
- Formel:C₃H₄N₂
- MDL-Nummer:MFCD00005183
- Molekulargewicht:68.08 g/mol
- Merck-Index:13,04935
- Siedepunkt:255 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:89…90 °C
- Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:135 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:206-019-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g