AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. MOLE11273495-1KG
Marketsource
Anbieter:   Molekula
L(+)-Valin
Katalognr. MOLE11273495-1KG
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  72-18-4
L(+)-Valin
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  72-18-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
  • CAS Nummer:72-18-4
  • Formel:C₅H₁₁NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064220
  • Molekulargewicht:117.15 g/mol
  • Merck-Index:13,09458
  • Siedepunkt:217 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:86 °C
  • Dichte:1,284 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-773-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg