AuftragsverfolgungKontakt
Ninhydrin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE65877998-100G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Ninhydrin
Katalognr. MOLE65877998-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  485-47-2
Ninhydrin
Ninhydrin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  485-47-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS Nummer:485-47-2
  • Formel:C₉H₆O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003791
  • Molekulargewicht:178.14 g/mol
  • Merck-Index:13,06582
  • Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:250…258 °C
  • Dichte:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-618-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten