AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 35
Brij® 35
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. MOLE34909650-1KG
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Brij® 35
Katalognr. MOLE34909650-1KG
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  9002-92-0
Brij® 35
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  9002-92-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • CAS Nummer:9002-92-0
  • Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL-Nummer:MFCD00080891
  • Molekulargewicht:1199.56 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-002-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..