Brij® 35
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. MOLE34909650-1KG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- CAS Nummer:9002-92-0
- Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
- MDL-Nummer:MFCD00080891
- Molekulargewicht:1199.56 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-002-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..