Jars, white with red cap
200 ml, 72,7 mm, 78,9 mm
Catalog # HEIZ41-200
Supplier: Rosa Heinz GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Ext.Ø:72,7 mm
- Kapazität:200 ml
- Höhe:78,9 mm
- Seq:09