Dichte-Hydrometer
Hydrometer 5, 0,940 - 1,000 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Katalognr. AMARH800012
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer 5
- Länge:160 mm
- Seq:05
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:0,940 - 1,000 g/cm³