AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 50 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 50F-C/T-GT-LC *
  548-1625
Spritzen für CTC Analytics Systeme
  548-1625
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 50 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 50F-C/T-GT-LC *
SFr. 162.00
1 * 1 ST
  • Ext.Ø:
    0,72 mm
  • Gauge:
    22
  • Typ:
    50F-C/T-GT-LC *
  • Spitzentyp:
    LC
  • Volumen:
    50 µl
  • Bezeichnung:
    Feste Nadel
  • Länge:
    51 mm
  • Seq:
    03