AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Gummi
6,0 mm, 2,0 mm, 10,0 mm, Rot
  ROTH0675.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Schläuche, Gummi
  ROTH0675.1
 :  Roth Carl
Marketsource
Schläuche, Gummi
6,0 mm, 2,0 mm, 10,0 mm, Rot
SFr. 35.05
1 * 10 m
Natural rubber (NR), red.
  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
  • Schlauch Außen-Ø:
    10,0 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,0 mm
  • Wandstärke:
    2,0 mm
  • Farbe:
    Rot