AuftragsverfolgungKontakt
Propylenglycol
Propylenglycol
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTH0340.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Propylenglycol
Katalognr. ROTH0340.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  57-55-6
Propylenglycol
Propylenglycol
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  57-55-6
Preis
SFr. 40.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • CAS Nummer:57-55-6
  • Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064272
  • Molekulargewicht:76.1 g/mol
  • Merck-Index:13,07947
  • Siedepunkt:187,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–59 °C
  • Dichte:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:99 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-338-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L