AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd | Avantor
Paraformaldehyd
5 kg
Katalognr. ROTH0335.4
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Paraformaldehyd
Katalognr. ROTH0335.4
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd
5 kg
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
  • Merck-Index:13,07096
  • Siedepunkt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:123 °C
  • Dichte:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:70 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 kg