AuftragsverfolgungKontakt
Eosin B
Eosin B
Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. ROTH0306.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Eosin B
Katalognr. ROTH0306.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  548-24-3
Eosin B
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  548-24-3
Preis
SFr. 74.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
  • CAS Nummer:548-24-3
  • Formel:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
  • MDL-Nummer:MFCD00005041
  • Molekulargewicht:624.06 g/mol
  • Merck-Index:12,03638
  • Schmelzender Platingehalt:> 310 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-943-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..