Eosin B
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ROTH0306.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
- CAS Nummer:548-24-3
- Formel:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
- MDL-Nummer:MFCD00005041
- Molekulargewicht:624.06 g/mol
- Merck-Index:12,03638
- Schmelzender Platingehalt:> 310 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:208-943-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g