AuftragsverfolgungKontakt
Micro-tissue grinders
Type G 3 with pestle, 0,1 - 1 ml, ~8×50 mm
Katalognr. ROTH0298.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Micro-tissue grinders
Katalognr. ROTH0298.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Micro-tissue grinders
Type G 3 with pestle, 0,1 - 1 ml, ~8×50 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These micro-tissue grinders with pestles made of borosilicate glass are for pulverising and homogenising minute quantities.
Technische Daten
  • I-Ø×H:
    ~8×50 mm
  • Kapazität:
    0,1 - 1 ml
  • Bezeichnung:
    Type G 3 with pestle