AuftragsverfolgungKontakt
Micro-tissue grinders | Avantor
Micro-tissue grinders
Type G 1 with pestle, 0,01 - 0,025 ml, ~4×30 mm
Katalognr. ROTH0296.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Micro-tissue grinders
Katalognr. ROTH0296.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Micro-tissue grinders
Type G 1 with pestle, 0,01 - 0,025 ml, ~4×30 mm
Preis
SFr. 173.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These micro-tissue grinders with pestles made of borosilicate glass are for pulverising and homogenising minute quantities.
Technische Daten
  • I-Ø×H:
    ~4×30 mm
  • Kapazität:
    0,01 - 0,025 ml
  • Bezeichnung:
    Type G 1 with pestle