Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylenglycol 8.000 | Avantor

Polyethylenglycol 8.000

5 kg
Katalognr. ROTH0263.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Polyethylenglycol 8.000
Katalognr. ROTH0263.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  25322-68-3
Polyethylenglycol 8.000

5 kg

CAS Nummer:  25322-68-3
Preis
SFr. 382.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
  • CAS Nummer:25322-68-3
  • Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
  • MDL-Nummer:MFCD01779615
  • Molekulargewicht:8000 g/mol
  • Merck-Index:12,07729
  • Siedepunkt:250 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,125 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-038-2
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    5 kg

Technische Daten